Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Receptor/Ligand Binding Assays, Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays & Bead-based Assays.
sterility
sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Application
- em triagem de solubilidade e redissolução de alto rendimento para purificação de anticorpos por meio de precipitação combinada de PEG e cloreto de zinco
- para filtrar culturas de Prochlorococcus para medições
- de peróxido de hidrogênio para filtrar a amostra extraída para análise de espectrometria
Features and Benefits
- As placas de filtro HTS foram desenvolvidas especificamente para uso em alto rendimento com estações de trabalho automatizadas.
- As paredes laterais rígidas melhoram o manuseio e são fornecidas amplas superfícies para etiquetas de código de barras.
- As cavidades são seladas individualmente para evitar a interferência da incubação e o dreno inferior é removível para acesso aos filtros.
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, sterile | description pore size 0.45 μm, sterile | description pore size 1.2 μm, non-sterile | description pore size 0.22 μm, non-sterile |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface |
| material clear acrylic plate, Durapore PVDF membrane, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material clear polystyrene plate, Durapore PVDF membrane, flat bottom wells | material clear acrylic plate, flat bottom wells, Durapore PVDF membrane |
| well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL |
| working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume - | working volume - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofílica de PVDF
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?