Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarMateriais
V-bottom natural polypropylene plate
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
uso
Automated & Manual
embalagem
pkg of 100 plates
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
tamanho da placa
96 wells
volume de trabalho
50-250 μL
compatibilidade
centrifuge & manifold
Descrição geral
MultiScreen® 96-well polypropylene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polypropylene microplates are appropriate for sample preparation and storage in addition to some biochemical assays.
forma física
Color Code:Natural
Outras notas
Automation Compatible:Yes
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany