Sobre este item
Fórmula linear:
2[NH(CH3)2C6H4C(C6H5)=C6H4=N(CH3)2]+3HOOCCOOH
Número CAS:
Colour Index Number:
42000
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
241-922-5
eCl@ss:
32039090
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
90% (TiCl3, titration)
form
crystals
color
green
mp
~159 °C
Amax
0.51 at 616-620 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H25N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17H,1-4H3/q+1
InChI key
VFCNQNZNPKRXIT-UHFFFAOYSA-N
General description
For staining of bacterial polysaccharides and spores
Malachite Green Oxalate
MX0095-3 25g Glass Bottle
MX0095-3 25g Glass Bottle
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For Professional Use.
For staining of bacterial polysaccharides and spores
Analysis Note
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?