Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Hg
Número CAS:
EC Index Number:
216-491-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
400 g/L
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
ACS reagent
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
mp
178-180 °C (decomposition)
solubility
400 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.3%, heavy metals: ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Contains mercury. Do not put in trash. Manage as hazardous waste.
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Mercury (I) (as Hg): 0.3% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Other heavy metals: 0.002% max
Residue after reduction: 0.02% max
Substances insoluble in dilute acetic acid: %
Sulfate (SO4): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Mercury (I) (as Hg): 0.3% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Other heavy metals: 0.002% max
Residue after reduction: 0.02% max
Substances insoluble in dilute acetic acid: %
Sulfate (SO4): 0.005% max
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?