Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
UNSPSC Code:
23201100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarform
beads
bead size
4-8 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
4-8 Mesh Beads
Application
4-8 Mesh Beads
for Drying
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description bead size 4-8 mesh | description bead size 8-12 mesh | description bead size 8-12 mesh | description pellet diam. 1/16 in. |
| form beads | form beads | form beads | form rod, pellets |
| bead size 4-8 mesh | bead size 8-12 mesh | bead size 8-12 mesh | bead size - |
| color tan | color tan | color tan | color tan |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?