Merck
Pular para
P3B030D10
Cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax®
30 kDa, D screen, 1.14 m2, Holdup volume 229 mL
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, D screen, 1.14 m2, Pellicon® 3 Biomax® High-Flux Cassette, Pellicon® 3 Biomax® TFF Cassette
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
material
TPE seal, polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
product line
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 4-8 L/min-m2 flow rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
size
229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate)
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
(30 kDa)
pH
1-14
application(s)
mAb
recombinant protein
storage temp.
2-8°C
General description
Os cassetes Pellicon® 3 com membrana Biomax são os dispositivos de filtração de fluxo tangencial (TFF) ideais para a filtração de soluções contendo proteínas terapêuticas, albumina, hormônios, vacinas e fatores de crescimento. Esses cassetes avançados e de alto desempenho são ideais para anticorpos terapêuticos de títulos mais altos atuais, formulações de ração de maior viscosidade, bem como para processos de filtração mais exigentes que requerem maiores pressões operacionais, temperaturas e regimes de limpeza cáustica.Desde a produção em pequena escala até a produção em grande escala, os cassetes Pellicon® 3 foram projetados para uso em pesquisa, expansão/redução de escala de processos, desenvolvimento de aplicativos e fabricação em grande escala. O projeto Pellicon® 3 e o processo de fabricação automatizado proporcionam consistência de desempenho imbatível entre os tamanhos de cassete. Os dispositivos Pellicon® 3 também oferecem maior seleção de tamanho de cassete para melhorar o desenvolvimento do processo de aumento e redução de escala. O design simplificado permite que os operadores manipulem, instalem e removam cassetes Pellicon® 3 com rapidez e facilidade. Os materiais de construção são compatíveis com uma ampla gama de limpezas químicas.
Application
anticorpos monoclonais, proteínas recombinantes e não recombinantes, vacinas
Features and Benefits
  • A membrana robusta e sem vácuo fornece o produto idealConsistência de retenção e desempenho
  • O design exclusivo da tela de alimentação possibilita um fluxo de transferência de massa elevada para uma concentração finalmaior
  • Expansão rápida e confiável da escala de laboratório para a escala de produção
  • A fabricação automatizada oferece confiabilidade e consistência de desempenhoimbatíveis
  • Fácil de instalar e limpar
  • Compatibilidade química e a temperatura extrema para
Analysis Note
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Other Notes
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
P3B030A10P3B010A10P3B030A05
description
30 kDa, D screen, 1.14 m2, Holdup volume 229 mL
description
30kDa, A Screen, 1.14 m2, Holdup volume 134 mL
description
10kDa, A Screen, 1.14 m2, Holdup volume 134 mL
description
30kDa, A Screen, 0.57 m2, Holdup volume 69 mL
pore size
(30 kDa)
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
filtration area
1.14 m2
filtration area
1.14 m2
filtration area
-
filtration area
0.57 m2
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
matrix
Biomax®
matrix
Biomax® (Membrane)
matrix
Biomax® (Membrane)
matrix
Biomax® (Membrane)
application(s)
mAb
recombinant protein
application(s)
mAb
recombinant protein
application(s)
mAb
recombinant protein
application(s)
-
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Baixar Dossiers
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo:
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está a ter problemas? Não hesite em contactar-nos Assistência Técnica para obter assistência