Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 463,00 |
500 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.697,00 |
2.5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.913,00 |
R$ 463,00
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.15 U/mg lyophilizate
packaging
pkg of 100 mg (11088858001), pkg of 2.5 g (11088882001), pkg of 500 mg (11088866001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
foreign activity
Clostripain 0.060 U/mg, Trypsin <0.2 U/mg (with BAEE), Proteases ≤60 U/mg ( Azocoll)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
A colagenase de Clostridium da Roche foi usada para preparar células de vários tipos de tecido, como hepatócitos, adipócitos, ilhotas pancreáticos, células epiteliais, células musculares, células endoteliais, etc. Contudo, a adequação de cada lote da enzima para perturbação de um tecido específico deve ser determinada empiricamente.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Liofilizado, não estéril
Physical form
Preparation Note
Concentração de trabalho: 0,5-2,5 mg/ml
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
A Roche recomenda reconstituir apenas a quantidade de liofilizado necessária para uso imediato. A solução reconstituída pode ser armazenada a -15 ºC a -25 °C por até uma semana. Evite o congelamento e descongelamento repetido, uma vez que a atividade diminui após cada reconstituição.
Inibidores:
Inibidores de colagenase: EDTA, EGTA, Cis, His, DTT, 2-mercaptoetanol
A colagenase não é inibida pelo soro.
Inibidores de clostripain: TLCK
Inibidores da tripsina: aprotinina, inibidor da tripsina (clara de ovos, soja)
Atividade enzimática:
Atividade da colagenase: >0,15 U/mg (segundo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-oxicarbonil-Pro-Leu-Gli-Pro-D-Arg como o substrato)
Atividades enzimáticas contaminantes: tripsina, clostripain e atividade proteolítica total
A colagenase D tem uma atividade de colagenase de normal a alta e atividade tríptica muito baixa) (em geral <0,2 unidades/mg, BAEE como substrato).
Other Notes
Frequentemente, as atividades da colagenase são representadas em unidades de Mandl (1 μmol de leucina liberada do colágeno em 5 horas a +37 ºC).
Infelizmente, não existe um fator de consistente entre as duas unidades de atividade, uma vez que a unidade de Mandl depende, em parte, da concentração de proteases contaminantes no preparo da colagenase, uma variável indefinível. Um preparado de colagenase mais puro resultaria, na verdade, em uma atividade específica menor em unidades de Mandl do que o preparado bruto. Preparados de Clostridium tipicamente geram fatores de conversão de cerca de 1:1800 (p. ex., um determinado lote de colagenase de Clostridium continha cerca de 0,15 Wünsch U/mg e 250 Mandl U/mg).
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description from Clostridium histolyticum | description from Clostridium histolyticum | description from Clostridium histolyticum | description from Clostridium histolyticum |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) - | technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) tissue processing: suitable |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| concentration (working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml) | concentration 1 mg/mL (0.1%, w/v) | concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
does not flash
Ponto de inflamação (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?