Pular para
Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.150,00 |
500 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.380,00 |
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 4.007,00 |
2.5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 8.900,00 |
R$ 1.150,00
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 24.099 U/mg, Protease 4.4 U/mg (Proteases), Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
Obs.: A colagenase P é um preparado não estéril do sobrenadante da cultura de Clostridium histolyticum. Ela não foi desenvolvida nem se destina ao isolamento de ilhotas pancreáticas para transplante em humanos e não deve ser usada para esse fim.
Application
Biochem/physiol Actions
Atividade da colagenase: >1,5 U/mg (conforme Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-oxicarbonil-Pro-Leu-Gli-Pro-D-Arg como substrato)
Atividades enzimáticas contaminantes: tripsina, clostripain e atividade proteolítica total
A colagenase P tem uma atividade de colagenase muito alta (>1,5 U/mg) e tem sua função testada quanto ao isolamento de ilhotas pancreáticas de camundongos.
Especificidade: A colagenase degrada o colágeno nativo. Clostripain, enzimas como a tripsina e proteases neutras também degradam outras proteínas.
Features and Benefits
Liofilizado, não estéril
Preparation Note
Inibidores:
Inibidores de colagenase: EDTA, EGTA, Cis, His, DTT, 2-mercaptoetanol
A colagenase não é inibida pelo soro.
Inibidores de clostripain: TLCK
Inibidores da tripsina: aprotinina, inibidor da tripsina (clara de ovos, soja)
Concentração de trabalho: 0,5 a 2,5 mg/ml
0,5 a 1,5 mg/ml para o isolamento de ilhotas pancreáticas de pâncreas de camundongo e rato.
Cerca de 2 mg/ml para o isolamento de adipócitos.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
A solução reconstituída é estável a -15 ºC a -25 °C. Prepare alíquotas adequadas e evite congelar e descongelar repetidamente.
Other Notes
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description from Clostridium histolyticum | description from Clostridium histolyticum | description from Clostridium histolyticum | description from Clostridium histolyticum |
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) - | technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) tissue processing: suitable |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration 1 mg/mL (0.1%, w/v) | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) | concentration (working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| application(s) life science and biopharma | application(s) cell analysis | application(s) life science and biopharma | application(s) cell analysis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
does not flash
Ponto de inflamação (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?