Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 μg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.157,00 |
3 x 5 μg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.780,00 |
R$ 2.157,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarbiological source
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
mol wt
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
purified by
electrophoresis
packaging
pkg of 3 × 5 μg (11047825001), pkg of 5 μg (11420429001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
8.5-8.8
pH range
5-12
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
General description
A Endoproteinase Lys-C Sequencing Grade é isolada de Lysobacter enzymogenes como uma protease altamente purificada e específica. A endoproteinase Lys-C da Lysobacter enzymogenes é um membro da família da peptidase S1. Ela é usada principalmente para a fragmentação inicial de cadeias polipeptídicas na análise de sequência de proteínas.
Application
Biochem/physiol Actions
Esta enzima é uma protease de serina que hidrolisa especificamente ligações amida, éster e peptídicas no lado carboxílico da Lis (em tampão Tris-HCl, pH 7,0 a 9,0).
Inativação térmica: A enzima pode ser desnaturada com calor (5 min a 100 °C) ou por ácido tricloroacético (TCA).
Inativação térmica: A enzima pode ser desnaturada com calor (5 min a 100 °C) ou por ácido tricloroacético (TCA).
Preparation Note
Condições de armazenamento (solução de trabalho): +2 ºC a +8 °C
A Endoproteinase Lys-C sequencing grade liofilizada é reconstituída em 50 μl de água duplamente destilada. Isso resulta em uma concentração de tampão de 50 mM de Hepes, pH 8,0, 10 mM de EDTA e 5 mg/ml de rafinose. Para evitar autólise, a temperatura de incubação não deve exceder 37 °C.
Estável em ureia a 4 M.
Estável em ureia a 4 M.
Other Notes
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
does not flash
Ponto de inflamação (°C)
does not flash
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
STOT RE 2
O que está acontecendo?
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?