Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
20 sheets | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.833,00 |
10 sheets | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 3.049,00 |
1 roll | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 4.570,00 |
Sobre este item
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160703
Roll w × l:
0.3 m × 3 m
Packaging:
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
R$ 1.833,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarpackaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
0.3 m × 3 m
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
storage temp.
20-25°C
General description
Membrana de náilon 66 microporosa em um suporte de poliéster, carregando grupos amônio quaternários carregados positivamente (pH 3 a 10).
Propriedades de superfície: Tamanho de poro de 0,45 μm
Propriedades de superfície: Tamanho de poro de 0,45 μm
Application
- As propriedades físicas e químicas das membranas de náilon as tornam especificamente úteis como uma matriz para hibridização com sondas de DNA, RNA ou oligonucleotídeos marcadas não radioativamente (por exemplo, digoxigenina ou biotina) e radioativamente (por exemplo, [32P], [35S] e [3H]): Southern blot
- Northern blot
- Dot blot
Features and Benefits
Membrana de náilon 66 microporosa em um suporte de poliéster, carregando grupos amônio quaternários carregados positivamente.
Conteúdo: Membranas
Conteúdo: Membranas
Analysis Note
Função testada para detecção de DNA homogênea em procedimentos de Southern blot usando o sistema DIG.
Other Notes
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
1 of 1
Este Item | |
|---|---|
| description roll W × L 0.3 m × 3 m, sheet W × L 10 cm × 15 cm, sheet W × L 20 cm × 30 cm | description for Northern and Southern blotting |
| roll W × L 0.3 m × 3 m | roll W × L - |
| packaging pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm]) | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. room temp |
| sheet W × L 10 cm × 15 cm | sheet W × L - |
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?