Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
0.4 mL | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 1.732,00 |
1 mL | Previsão de entrega em17 de novembro de 2026 | R$ 3.465,00 |
5 x 1 mL | Previsão de entrega em20 de novembro de 2026 | R$ 17.872,00 |
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
R$ 1.732,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
O reagente de transfecção de DNA X-tremeGENE HP é um reagentes com vários componentes que forma um complexo com o DNA e, então, transporta o complexo para dentro de células animais ou de insetos.
Features and Benefits
O reagente de transfecção X-tremeGENE HP é um reagente de alto desempenho que transfecta uma ampla gama de células eucarióticas, inclusive células de insetos e linhagens celulares difíceis de transfectar (p. ex., Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12 e HCT 116).
- Beneficie-se de um reagente não lipossômico de fácil utilização que não contém componentes derivados de animais, é estável em temperatura ambiente, filtrado por uma membrana de tamanho de poro de 0,2 μm e ativo em meio contendo soro.
- Atinja novos níveis de eficiência de transfecção em células primárias e linhagens de células tumorais que não são bem transfectadas por outros agentes.
- Produza dados fisiologicamente relevantes usando um reagente com poucos efeitos citotóxicos.
- Aumente o rendimento experimental e permita a avaliação de alvos usando um protocolo simples e consistente.
Physical form
Fornecido em 80% de etanol e submetido a filtração estéril com membrana de tamanho de poro de 0,2 μm. Não contém nenhum ingrediente de origem humana ou animal. Número de testes: Usando o procedimento padrão, 1 ml do reagente de transfecção de DNA X-tremeGENE HP pode ser usado para realizar até 10.000 transfecções em placas de 96 poços.
Analysis Note
Cada lote do reagentes de transfecção de DNA X-tremeGENE HP é cuidadosamente testado de acordo com procedimentos de qualidade estabelecidos, para garantir o desempenho consistente do produto segundo as especificações. Durante os testes de qualidade, células são transfectadas com o DNA vetor de um gene repórter usando o reagente de transfecção de DNA X-tremeGENE HP (razão 3:1 ¼l/¼g DNA). A atividade do gene repórter é monitorada por detecção por quimioluminescência. Usando uma curva padrão, a quantidade total de proteína recombinante é determinada por poço para atender à especificação.
Other Notes
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
Palavra de aviso
Danger
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
62.2 °F
Ponto de inflamação (°C)
16.8 °C
Códigos de risco
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?