Merck
21-1330
Nickel standard solution
1 mg/mL Ni, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ni
Sinônimo(s):
Nickel(II) nitrate solution
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Nickel standard solution, 1 mg/mL Ni, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ni
InChI
1S/Ni
SMILES string
[Ni]
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Ni
1000 ppm Ni
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)