Merck
PHR8400
Atorvastatin Eliminated Lactone
new
pkg of 10 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1-[2-[(2S)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Atorvastatin Dehydro Lactone, Atorvastatin Eliminated Lactone
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H31FN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
522.61
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
família API
atorvastatin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 10 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.