Merck
Pular para
0712410
2-(2-Nitrophenyl)propyl chloroformate
~95% chlorine basis
Sinônimo(s):
NPPOC chloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10ClNO4
Peso molecular:
243.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7642748
assay
~95% chlorine basis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)