Nome do produto
trans-(±)-ACPD monohydrate, solid, ≥97% (NMR)
InChI
1S/C7H11NO4.H2O/c8-7(6(11)12)2-1-4(3-7)5(9)10;/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t4-,7+;/m1./s1
SMILES string
O.N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI key
AZRMVYVZWAKHMR-RERZVJIGSA-N
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
Quality Level
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?