Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116155
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
- 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
- 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
- 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
- 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
- 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
- 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
- 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
- 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename - |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?