Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.624,00 |
Sobre este item
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
crystalline
color
white
solubility
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.), ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
InChI key
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este Item | ||
|---|---|---|
| description ≥99% (TLC), crystalline | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98% (TLC), powder |
| form crystalline | form solid | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.), H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.) | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.) |
| color white | color - | color - |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?