Merck
Pular para
C8982
αÁcido α-ciano-4-hidroxicinâmico
suitable for MALDI-TOF MS
Sinônimo(s):
αα-CCA, αα-CHCA, αα-ciano, 4-HCCA, ACCA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 x 10 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 1.506,00
Sobre este item
Fórmula linear:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-879-1
Beilstein/REAXYS Number:
3271427
MDL number:
Form:
powder
R$ 1.506,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
powder
Quality Segment
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
mp
245-250 °C (lit.)
suitability
suitable for MALDI-TOF MS
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
General description
O ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA) é especialmente purificado e qualificado como uma matriz para os padrões de calibração de peptídeo para MALDI-MS (espectrometria de massa com ionização e dessorção a laser assistida por matriz). O CHCA aumenta a ionização dos padrões da proteína ou peptídeo e as amostras nos espectrômetros de massa de ionização e dessorção a laser assistida por matriz (MALDI).
Também está disponível como parte dos nossos kits de calibração de MALDI ProteoMass™ (MS-CAL1 e MS-CAL3).
Application
αO ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico foi usado como uma matriz para MALDI-TOF MS (espectrometria de massa com dessorção/ionização a laser assistida por matriz - tempo de voo). A matriz também foi usada para o preparo de amostras.
Packaging
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
476870C202070990
description
suitable for MALDI-TOF MS
description
99%
description
≥98% (TLC), powder
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
suitability
suitable for MALDI-TOF MS
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
glycans, peptides, proteins
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
Still not finding the right product?
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
    1 answer
    1. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.