Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.412,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122403
R$ 2.412,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarsterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3003
L
247 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Features and Benefits
- Corning® single-use spatulas are made of polystyrene and are color concentrate blends.
- Tapered blade/spoon with 247 mm length.
- Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description Tapered blade/spoon | description microspatula, rounded end/scoop | description microspatula, tapered end/scoop | description flat end/spoon |
| L 247 mm | L 150 mm | L 150 mm | L 250 mm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3003 | manufacturer/tradename Corning 3013 | manufacturer/tradename Corning 3012 | manufacturer/tradename Corning 3007 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?