Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
10 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 836,00 |
25 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.824,00 |
100 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.186,00 |
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 25.777,00 |
Sobre este item
R$ 836,00
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
Application
- in polymerase chain reaction mix for the amplification of Alternaria (AM) toxin DNA
- to spike oligonucleotide sample for capillary electrophoresis (CE) analysis
- as a component in adenosine 5′-monophosphate (AMP) luciferase assay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 100 mM (pH 7) | description 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM | description ≥96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| assay ≥95% | assay ≥99% | assay 99% (dNTP) | assay ≥96% |
| form powder | form liquid | form solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?