Merck
Pular para
G4635
Gitoxigenin
Sinônimo(s):
16β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,14,16β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 3β,14,16β-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14,16β-triol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34O5
Número CAS:
Peso molecular:
390.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-886-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96483
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@H]([C@@H](O)C[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
Biochem/physiol Actions
Structure-activity relationships for 16β-substituted digitoxigenins as inhibitors of Na+/K+ ATPases.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)