Merck
Pular para
I7253
Isomaltose
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
100 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.539,00
500 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 11.057,00
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 18.678,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93355
eCl@ss:
32035490
R$ 3.539,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
DLRVVLDZNNYCBX-RTPHMHGBSA-N
Application
  • Comprehensive glucobioses review: A critical review discusses the properties, production, and diverse applications of functional glucobioses including isomaltose, emphasizing its role in glycemic index research and its potential as a sugar substitute in diabetic care (Zhang et al., 2023).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
05389PHR2085
Isomaltose ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I7253
Isomaltose
Isomaltose analytical standard
Supelco
05389
Isomaltose
Dextrose Impurity B Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2085
Dextrose Impurity B
description
≥97% (HPLC)
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
lyophilized powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
color
white to yellow cast
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isomaltose
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)