Merck
Pular para
O0877
Oxolinic acid
quinolone antibiotic
Sinônimo(s):
5,8-Dihydro-5-ethyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.317,00
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.148,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
261.23
UNSPSC Code:
51282935
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-750-8
Beilstein/REAXYS Number:
620635
MDL number:
R$ 1.317,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Oxolinic acid is used to study new transmissible resistance mechanisms qnrA, qnrB, qnrS, and aac(6′)Ib-cr, in Escherichia coli and Salmonella enterica. Oxolinic acid is added to culture medium for the isolation of Gardnerella vaginalis.
Biochem/physiol Actions
Oxolinic acid is a quinolone antibiotic. It is a DNA-gyrase (topoisomerase II) inhibitor used for studies on DNA winding and coiling and acts as a dopamine reuptake inhibitor for studies on dopaminergic neurotransmission processes.
Other Notes
5g,25g
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
O024000067126O0240010
Oxolinic acid quinolone antibiotic
Sigma-Aldrich
O0877
Oxolinic acid
Oxolinic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
O0240000
Oxolinic acid
Oxolinic acid analytical standard
Supelco
67126
Oxolinic acid
vibrant-m
O0240010
Oxolinic acid impurity B
description
quinolone antibiotic
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxolinic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)