Merck
Pular para
O2139
N-Oleoyldopamine
>98%, powder
Sinônimo(s):
OLDA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H43NO3
Número CAS:
Peso molecular:
417.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
assay
>98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
Biochem/physiol Actions
N-Oleoyldopamine is an endogenous vanilloid; weak CB1 receptor ligand.
Disclaimer
Desiccate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)