Merck
Pular para
O7385
4-Oxatetradecanoic acid
≥90% (GC)
Sinônimo(s):
3-(Decyloxy)propanoic acid
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
230.34
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCC(O)=O
Other Notes
Myristic acid analog.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)