Merck
Pular para
P186
PD 123,319 di(trifluoroacetate) salt hydrate
≥98% (HPLC), angiotensin II subtype-2 receptor antagonist, powder
Promoção disponível
Sinônimo(s):
S-(+)-1-[(4-(Dimethylamino)-3-methylphenyl)methyl]-5-(diphenylacetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid di(trifluoroacetate) salt hydrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Economize 15% do preço de tabela*
Use o código MOLE15 no carrinho. Entrar para verificar a elegibilidade. Comprar produtos
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 3.968,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H32N4O3 · 2C2HF3O2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
736.66 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
R$ 3.968,00
Salvar 15% com o código MOLE15
Desconto apenas na Web
Disponível para envio HOJEDetalhes
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
PD 123,319 di(trifluoroacetate) salt hydrate, powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CN(C)c1ccc(Cn2cnc3CN([C@@H](Cc23)C(O)=O)C(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)cc1C
InChI
1S/C31H32N4O3.2C2HF3O2.H2O/c1-21-16-22(14-15-26(21)33(2)3)18-34-20-32-25-19-35(28(31(37)38)17-27(25)34)30(36)29(23-10-6-4-7-11-23)24-12-8-5-9-13-24;2*3-2(4,5)1(6)7;/h4-16,20,28-29H,17-19H2,1-3H3,(H,37,38);2*(H,6,7);1H2/t28-;;;/m0.../s1
InChI key
PTSUEYBWHKDYBS-FPCIESGBSA-N
Application
PD123,319 di (trifluoroacetate) salt hydrate has been used in following experimental studies:
  • To determine the effect of Angiotensin II (Ang II) on alveolar fluid clearance (AFC).
  • To study the effect of PD123319 on AngII-induced abdominal aortic aneurysms (AAAs).
  • To study its effect on Ang II-induced LRP1 overexpression and function in vascular smooth muscle cells (VSMCs) culture.
Biochem/physiol Actions
PD123,319 di (trifluoroacetate) salt hydrate is a widely used angiotensin II subtype-2 receptor (AT2R) antagonist to study the role of AT2 receptor in vitro and in vivo. It increases the AngII-induced abdominal aortic aneurysms (AAAs) without interacting with AT2 receptor.
Disclaimer
Hygroscopic
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
P5749B1680G3416
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98%
description
solid, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >40 mg/mL
solubility
H2O: 30 mg/mL
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)