Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Nome do produto
Remifentanil hydrochloride, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC)N(C1(CCN(CCC(OC)=O)CC1)C(OC)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
InChI key
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Remifentanil hydrochloride
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?