Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 kit | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 3.318,00 |
Sobre este item
R$ 3.318,00
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for cell culture supernatant |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?