Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17Cl3N2S · HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
474.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO or DMF: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
InChI key
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Butoconazole is an imidazole derivative with in vitro antifungal activity against Candida spp. In addition, Butoconazole is clinically effective against vaginal infections. The exact mechanism for its activity is unknown. However, Butoconazole was found to interfere with the biosynthesis of lipid and ergosterol.
1 of 1
Este Item | |
|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO or DMF: soluble, methanol: soluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butoconazole nitrate
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?