Merck
Pular para
SML2139
MDL-860
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dichlorophenoxy)-5-nitrobenzonitrile
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.394,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H6Cl2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
309.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 2.394,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C#N)C=C1Cl
InChI
1S/C13H6Cl2N2O3/c14-11-3-2-10(6-12(11)15)20-13-4-1-9(17(18)19)5-8(13)7-16/h1-6H
InChI key
QAYKDRUKUZJJSO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL-860 is a 5-nitro-2-phenoxybenzonitrile that exerts broad-spectrum antipicornaviral activity (MIC50 from 0.1-1.5 μg/mL in HeLa cultures) by acting as an irreversible inhibitor against host phosphatidylinositol-4 kinase beta (PI4KB; PtdIns 4-kinase beta; PI4Kbeta; NPIK; PI4K92) via covalent modification of Cys646 located at the bottom of a surface pocket apart from the PI4KB active site. MCL-860 (MIC50 from 0.1-1.5 μg/mL in HeLa cultures). A pleconaril/MDL-860/oxoglaucine consecutive alternating administration (CAA), but not simultaneous daily treatment, is reported to be effective against coxsackievirus B1 infection without the development of drug resistance in newborn mice (75 mg/kg MDL-860 via s.c. every third day on the day following pleconaril and prior to oxoglaucine).
Phosphatidylinositol 4-kinase Beta (PI4KB) inhibitor with broad-spectrum antipicornavirus activity.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML2529EMU042631
MDL-860 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2139
MDL-860
MDL-800 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2529
MDL-800
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Pi4kb
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
MDL-860 high purity chemical for antiviral studies
-
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)