Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 635,00 |
25 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.558,00 |
Sobre este item
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=C(\CCCl)c2ccccc2)\c3ccccc3
InChI
1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-16H,17-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
IWEQQRMGNVVKQW-OQKDUQJOSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Este Item | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Tamoxifen is a potent synthetic anti-estrogenic agent. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility water: sparingly soluble, methanol: 5 mg/mL |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?