Nome do produto
Ketoconazole,
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP11B1(1584), CYP11B2(1585), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588), CYP1A2(1544), CYP24A1(1591), CYP26A1(1592), CYP3A4(1576), CYP51A1(1595), KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290), Cyp17a1(25146), Cyp51(25427), Cyp7a1(25428)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazole
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?