The stability of this product in solution at -20°C has not been investigated. However, commerially available vacomycin solutions for therapeutic use, such as Firvanq, specifically state 'do not freeze'.
Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 598,00 |
250 mg | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 1.098,00 |
1 g | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 3.480,00 |
5 g | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 5.985,00 |
100 g | Verificar disponibilidade no carrinho | Consulta |
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
color
, off-white to brown or White to orange-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
Application
- na pesquisa dos efeitos da depleção induzida por antibióticos de Firmicutes e Bacteroidetes na desregulação da homeostase energética na obesidade
- na pesquisa de isolados de Escherichia coli não produtores de toxina Shiga O157 de fazendas de bovinos
- na pesquisa da suscetibilidade antimicrobiana de cepas de Bifidobacterium em vários organismos
Biochem/physiol Actions
Espectro da ação antimicrobiana: Ativo contra bactérias Gram-positivas
Features and Benefits
- Eficaz contra uma ampla variedade de bactérias Gram-positivas, incluindo MRSA
- Comumente usada em aplicações bioquímicas e de biologia celular
Packaging
Other Notes
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description ≥900 μg per mg (as vancomycin base) | description ≥85% (Vancomycin B) | description meets USP testing specifications | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| biological source Streptomyces orientalis | biological source Streptomyces orientalis | biological source Streptomyces orientalis | biological source - |
| concentration ≥900 μg/mg (as vancomycin base) | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vancomicina
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Are physiological solutions of vancomycin stable at -20 °C?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is Product V2002, Vancomycin, soluble in?
1 answer-
This product is soluble in water (50 mg/ml), forming a clear, colorless to faint yellow solution. It is also moderately soluble in methanol, but insoluble in the higher alcohols, acetone, and ether. Low concentrations of urea increase the solubility in neutral aqueous solutions, and ammonium sulfate and sodium chloride precipitate the antibiotic from acidic solutions.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the retest period for Product V2002, Vancomycin?
1 answer-
At this time, Product No. V2002 is assigned a retest period of 2 years from the quality control release date. This interval may change if we are able to collect sufficient data from future retesting.
Helpful?
-
-
How long are Product V2002, Vancomycin, solutions stable for?
1 answer-
Solutions of vancomycin in physiological solutions such as 0.9% saline and 5% glucose are stable for 17 days at 24 °C and 63 days and 5 °C and -10 °C.