Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
10 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 877,00 |
50 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 3.523,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H14N2S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
207.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
WR-1065, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCCNCCS
InChI
1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
InChI key
XDRLRDHLCIFZIW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WR-1065 is a cytoprotective cell-permeable ROS scavenge and an active metabolite of Amifostine.
WR-1065 is cytoprotective cell-permeable reactive oxygen species scavenger and p53 activator and re-activator. Recently shown to have antiretroviral activity and an active metabolite of Amifostine which selectively protects normal tissues from the damaging effects of anti-neoplastic radiation therapy.
WR-1065 is the active metabolite of the prodrug amifostine, generated by alkaline phosphatase. It is found to accumulate in many epithelial tissues. WR-1065 protects cellular membranes and DNA from free radical induced damage.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥98% (HPLC) | description suitable for ELISA |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?