Merck
1A08040
USP
rac-Itraconazole Isopropyl Analog
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36Cl2N8O4
Número CAS:
Peso molecular:
691.61
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)