Merck
Página inicialServiçosSoftware e plataformas digitaisPortal ChemisTwin™ e Materiais de Referência Digitais (dRMs)
Portal ChemisTwin™ e Materiais de Referência Digitais (dRMs)
Portal ChemisTwin™, a primeira plataforma
digital de materiais de referência
Confirme com facilidade as estruturas de compostos e quantifique amostras com apenas alguns cliques usando o portal ChemisTwin™. Com tecnologia de Materiais de Referência Digitais (dRMs), nossa plataforma baseada na web automatiza as análises de RMN e IV, proporcionando confiança e consistência aos seus resultados.
Desenvolvidos e validados por nossos cientistas especialistas em RMN e IV, nossos dRMs oferecem maior conveniência e confiabilidade em comparação com as bibliotecas espectrais tradicionais. Com acesso instantâneo ao banco de dados de dRMs mais recente e confiável, veja como o portal ChemisTwin™ pode transformar suas análises rotineiras de RMN e IV!
Benefícios
  • Dados dRM em que você pode confiar, desenvolvidos por um fornecedor de materiais de referência líder do setor, de acordo com as normas ISO 9001.
  • Reduza o tempo gasto em tarefas manuais, como pesquisa bibliográfica, pesagem de materiais e elaboração de relatórios.
  • Solução independente de dispositivo, compatível com todos os principais instrumentos
    de RMN (>300 MHz) e FTIR
Notícias:
A próxima fase do portal ChemisTwin™: maior alcance e confiabilidade!
Com base em nossa colaboração bem-sucedida, a próxima fase de nossa parceria com a ACD/Labs significa um acesso ainda maior ao inovador portal ChemisTwin™. Com a ACD/Labs agora oferecendo suporte comercial às vendas, mais laboratórios em todo o mundo podem se beneficiar de sua verificação de compostos rápida, confiável e sem reagentes. Experimente fluxos de trabalho simplificados, maior eficiência e sustentabilidade aprimorada como nunca antes.
Depoimentos de usuários
“Consigo perceber o potencial e as perspectivas que o portal ChemisTwin™ oferece para a área. A introdução de materiais de referência digitais (dRMs), fluxos de trabalho guiados e a compatibilidade com os principais equipamentos de RMN tornam-no acessível a uma variedade de usuários, desde iniciantes até profissionais avançados. Estou animado em ver as novas possibilidades em termos de eficiência que essa tecnologia permitirá que a comunidade científica explore, já que simplificará a forma como as coisas serão feitas daqui para frente.”
-Roberto Chavez, doutorando e especialista em instrumentação de RMN no Departamento de Química e Bioquímica da UCLA
“Estou muito animado. Todos que trabalham com RMN percebem imediatamente a vantagem — é uma economia de tempo. O portal ChemisTwin™ será um verdadeiro avanço!”
- Chefe do Laboratório de RMN, Pharma Diagnostics
“É intuitivo e muito prático. A ferramenta orienta você para onde precisa ir e é fácil de usar.”
-Cientista sênior de RMN, laboratório terceirizado de P&D e CQ
“Eu, pessoalmente, investiria nessa solução. O software facilitará muito a vida dos nossos alunos e lhes poupará dias [na compreensão de seus espectros].”
- Chefe do Laboratório de RMN, Academia
“A ferramenta é fácil de usar e o relatório está claramente estruturado. Com o portal ChemisTwin™, conseguimos identificar a estrutura correta de um produto que nos foi fornecido incorretamente por um fornecedor.”
- Gerente de Controle de Qualidade, Chemodex
Um robô renderizado em 3D, com corpo branco, braços amarelos e detalhes em verde, segura uma bandeja na mão esquerda. Na bandeja, há um gráfico de barras com a legenda “R.E.F.”. O robô também possui uma tela no peito que exibe três ícones verdes de bateria e duas linhas curvas que se assemelham a um sinal de Wi-Fi. O fundo é verde, com um leve efeito de gradiente.
Acesse um banco de dados de Materiais de Referência Digitais (dRMs)
A base de dados inclui compostos de nosso catálogo abrangente de Materiais de Referência Certificados e padrões analíticos. Cada dRM é rastreável até seu material de referência físico*. E se você não conseguir encontrar seu composto favorito, envie uma solicitação para um novo dRM diretamente no portal!
A imagem mostra um personagem animado em 3D que se assemelha a um robô. O robô tem um corpo branco com detalhes em verde nas articulações e na faixa na cabeça, além de uma grande viseira preta no lugar onde normalmente ficariam os olhos. No peito do robô, há um quadrado com cantos arredondados exibindo o símbolo de uma marca de seleção. O fundo é amarelo, e o robô está fazendo um gesto de “polegar para cima” com a mão direita.
Análise por RMN
O portal ChemisTwin™ permite análises de RMN tanto qualitativas quanto quantitativas. Para identificação qualitativa, envie o espectro da sua amostra e selecione a opção qualitativa. O algoritmo compara-o com materiais de referência digitais (dRMs), levando em consideração as variações no deslocamento químico decorrentes de diversos fatores para confirmar uma correspondência. Para quantificação, um fluxo de trabalho guiado permite quantificar qualquer composto, mesmo aqueles que não constam no banco de dados de dRMs. Forneça um peso molecular para obter resultados de fração mássica em mmol/g ou mg/g.
Uma ilustração de um robô estilizado com o corpo branco, articulações verdes e detalhes amarelos na cabeça e nas mãos. O robô segura uma lupa em uma das mãos, examinando uma estrutura molecular que flutua no ar à sua direita. A estrutura molecular é composta por linhas pretas que representam ligações entre esferas vermelhas, brancas e cinzas, que representam, respectivamente, átomos de oxigênio, hidrogênio e carbono.
Análise de IR
O portal ChemisTwin™ permite realizar análises de identificação e verificação de qualidade. Identifique substâncias desconhecidas com base no seu espectro de IR, comparando-as com extensas bibliotecas de materiais de referência digitais, bem como com produtos químicos básicos. O portal ChemisTwin™ IR oferece um processo abrangente de verificação de qualidade para garantir a pureza da sua amostra.
Uma ilustração estilizada de um robô com um esquema de cores branco e verde, segurando um aviãozinho de papel na mão direita. O robô tem uma cabeça redonda com um olho que se assemelha a uma viseira, e seu corpo parece ser composto por várias formas geométricas. O fundo é azul, simples, com cantos arredondados.
Referência do usuário 
Além dos dRMs padrão, o portal ChemisTwin™ permite que os usuários criem suas próprias bibliotecas espectrais. É possível enviar espectros de RMN e IV, que podem ser gerenciados (criados, editados, excluídos) e utilizados como referências em todos os fluxos de trabalho de análise. Os metadados dessas referências de propriedade do usuário podem ser facilmente recuperados do banco de dados PubChem por meio de números CAS, possibilitando avaliações espectrais altamente personalizadas e precisas.
Uma ilustração estilizada de um robô com um esquema de cores branco e verde, segurando um aviãozinho de papel na mão direita. O robô tem uma cabeça redonda com um olho que se assemelha a uma viseira, e seu corpo parece ser composto por várias formas geométricas. O fundo é azul, simples, com cantos arredondados.
Relatórios e registros de atividades
Com relatórios gerados automaticamente, obtenha todas as informações necessárias para revisar e confirmar seus resultados. Uma vez aprovados, seus relatórios ficam disponíveis no seu painel a qualquer momento e podem ser facilmente compartilhados com colegas.
Uma trilha de auditoria abrangente pode ser visualizada no portal ChemisTwin™, e não é possível excluir registros. Com essas informações, você pode ter total confiança na integridade e na rastreabilidade de suas atividades de análise por RMN.
A imagem é uma renderização 3D de um robô com forma humanóide. O robô tem o corpo branco, com braços e pernas verdes, faixas amarelas ao redor das articulações e uma viseira preta que parece ser seus olhos. O fundo é roxo, e o robô está apontando para a tela no peito, que exibe um aplicativo com texto.
Centro de Conhecimento do Portal ChemisTwin™
Acesse a documentação técnica, tutoriais em vídeo e o pacote inicial para testar a plataforma em nosso Centro de Conhecimento.
*Quando disponível, o grau de qualidade mais alto do produto equivalente físico é sempre escolhido e indicado na ficha de informações de cada dRM.
COMO SE CADASTRAR
Por meio do formulário de cadastro, você pode solicitar e obter acesso a um teste gratuito sem compromisso, que oferece 45 análises gratuitas.
Também oferecemos sessões de demonstração, durante as quais podemos discutir como o portal ChemisTwin™ poderia se integrar aos seus fluxos de trabalho específicos. Os campos marcados com * são obrigatórios.
Recursos relacionados
Página 1 de 3
Produtos relacionados
Desculpe, ocorreu um erro inesperado
Response not successful: Received status code 500