Merck
Página inicialFotometria e reflectometriaMétodo analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para cloro livre (ácido dicloroisocianúrico)
Método analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para cloro livre (ácido dicloroisocianúrico)
Preparo de uma solução padrão para cloro livre
Reagentes:
N.º de Cat. 110888  Sal de sódio do ácido dicloroisocianúrico para análise
Nº de Cat. 116754 Água para análise
Preparo de uma solução padrão:
Dissolva 1,850 g de sal de sódio do ácido dicloroisocianúrico com água para análise em um balão volumétrico de 1000 ml calibrado ou verificado quanto à conformidade e complete o volume com água para análise. A solução de estoque preparada de acordo com esse procedimento tem uma concentração de 1000 mg/l de cloro livre.
Outras concentrações experimentais podem ser preparadas a partir dessa solução de estoque, diluindo-a adequadamente.
Estabilidade:
Quando armazenadas em local fresco (geladeira), a solução de estoque e as soluções de investigação diluídas permanecem estáveis por um dia.