Merck
Amônio em efluentes
Determinação fotométrica usando o método do azul de indofenol
Dois cientistas testando a água em um rio.
Introdução
O amônio é um parâmetro fundamental nos testes de água, pois pode ter efeitos adversos nos ecossistemas marinhos se estiver em níveis elevados. Um dos principais problemas é a eutrofização, o crescimento excessivo de plantas e algas.1 Como resultado, a determinação dos níveis de amônio nos efluentes é fundamental para a manutenção dos ambientes aquáticos. Nesta nota de aplicação, descrevemos a quantificação de amônio em efluentes usando o sistema fotométrico Spectroquant® com kits de teste de amônio.
Materiais
Desculpe, ocorreu um erro inesperado
Response not successful: Received status code 500
Método experimental
O nitrogênio amoniacal (NH4-N) ocorre em parte na forma de íons de amônio e em parte como amônia. Existe um equilíbrio dependente do pH entre as duas formas. Em soluções fortemente alcalinas, o nitrogênio amoniacal está presente quase que inteiramente como amônia, que reage com íons hipoclorito para formar monocloramina. Este, por sua vez, reage com um fenol substituído para formar um derivado de indofenol azul que é determinado fotometricamente. Devido à coloração amarela intrínseca do branco do reagente, a solução de medição é de cor verde amarelada a verde.
O método é análogo ao EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Reagentes, instrumentos e materiais
Kits de teste
Um dos seguintes kits de teste é necessário para essa análise
  • Método de teste de célula de amônio: fotométrico 0,010 - 2,000 mg/l NH4-N; 0,01 - 2,58 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14739)
  • Método de teste de célula de amônio: fotométrico 0,20 - 8,00 mg/l NH4-N; 0,26 - 10,30 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14558)
  • Método de teste de célula de amônio: fotométrico 0,5 - 16,0 mg/l NH4-N; 0,6 - 20,6 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14544)*
  • Método de teste de célula de amônio: fotométrico 4,0 - 80,0 mg/l NH4-N; 5,2 - 103,0 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14559)
  • Método de teste de amônio: fotométrico 0,010 - 3,00 mg/l NH4-N; 0,013 - 3,86 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14752)
  • Método de teste de amônio: fotométrico 2,0 - 150 mg/l NH4-N; 2,6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.00683)
*Não é compatível com o Move 100
Instrumentos
Um dos seguintes instrumentos é necessário para essa análise
  • Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 (173016)
  • Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (173017)
  • Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (173018)
  • Fotômetro Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)**
  • Colorímetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
** Esta análise se refere ao Nova 60A e a todos os instrumentos Nova antigos (Nova 30 ou Nova 60)
Materiais
  • Células retangulares de 10 mm (1.14946) e/ou
  • Células retangulares de 20 mm (1.14947) e/ou
  • Células retangulares de 50 mm (1.14944)
Preparo de amostras
As amostras turvas devem ser filtradas antes da determinação.
Análise
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo
Teor de amônio em mg/l NH4-N = valor da análise em mg/l NH4-N
Referências
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002