Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | EUR 259.37 |
25 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | EUR 544.58 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: AA009E0C-5MG
EUR 259.37
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
100%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Purity 100% | Purity - | Purity 98% | Purity 100% |
| Inchi Key MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N | Inchi Key CJNMZHKSKAPHPA-UHFFFAOYSA-N | Inchi Key KYYIDSXMWOZKMP-HNNXBMFYSA-N | Inchi Key KYYIDSXMWOZKMP-OAHLLOKOSA-N |
| Storage temp. N/A | Storage temp. -20C | Storage temp. N/A | Storage temp. N/A |
| Country of Origin US | Country of Origin US | Country of Origin US | Country of Origin US |
| Inchi Code 1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3 | Inchi Code 1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H | Inchi Code 1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m0/s1 | Inchi Code 1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m1/s1 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?