Fortfahren mit
AABH97D2A00A
AA BLOCKS, INC.
2-(3-Fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Synonym(e):
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 1'029.15
2.5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 1'652.18
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12O1N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.2
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA01O7T0-1G
CHF 1'029.15
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Inchi Key
VYAMQORDSBYFKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)