Fortfahren mit
856444
Griseofulvin aus Penicillium griseofulvum
Synonym(e):
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione, Griseofulvin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17ClO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
204-767-4
Beilstein/REAXYS Number:
95226
MDL number:
optical activity
[α]17/D +370°, c = 1 in chloroform
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)C=C3OC
Features and Benefits
Antimitotic.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)