Fortfahren mit
BR144635
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 29/32, (hollow, hexagonal grip)
Synonym(e):
glass closure, glass plug, sealing plug, stopper cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 8.50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass 3.3
CHF 8.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
joint
joint: ST/NS29/32
manufacturer/tradename
BRAND 144635
General description
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR144615BR144640BR144645
description
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 29/32, (hollow, hexagonal grip)
description
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 12/21, (hollow, hexagonal grip)
description
joint: ST/NS 34/35
description
joint: ST/NS 45/40
manufacturer/tradename
BRAND 144635
manufacturer/tradename
BRAND 144615
manufacturer/tradename
BRAND 144640
manufacturer/tradename
BRAND 144645
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
-
material
-
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS12/21
joint
joint: ST/NS34/35
joint
joint: ST/NS45/40
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)