Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32160703
Capacity:
1,000 mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint stopper27
manufacturer/tradename
Corning 3360-1LFO
capacity
1,000 mL
General description
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?