Fortfahren mit
GF20249131
Indium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.999%
Synonym(e):
Indium, IN005105
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38120801
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-491-31
resistivity
8.37 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)