Fortfahren mit
GF42657150
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055135
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 359.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
eCl@ss:
38190701
CHF 359.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
wire
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
L × diam.
100 m × 0.30 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF86329288GF26547925GF10969230
description
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
description
5m wire, 0.25mm diameter, hard
description
20m wire, 0.08mm diameter, annealed
description
25m wire, 0.75mm diameter, annealed
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 863-292-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 265-479-25
manufacturer/tradename
Goodfellow 109-692-30
L × diam.
100 m × 0.30 mm
L × diam.
-
L × diam.
20 m × 0.08 mm
L × diam.
25 m × 0.75 mm
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)