Fortfahren mit
GF44475813
Niob
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
Synonym(e):
Columbium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Nb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141730
MDL number:
eCl@ss:
38180501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-758-13
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
diam.
25 mm
thickness
0.025 mm
diameter
25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF40172600GF23685790GF54892930
Niob foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
GF44475813
Niob
Niobium rod, 100mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
GF40172600
Niobium
Niob foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
GF23685790
Niob
Niobium wire reel, 50m, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
GF54892930
Niobium
description
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
description
rod, 100mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
description
foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
description
wire reel, 50m, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
form
foil
form
rod
form
foil
form
wire
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-758-13
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-726-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 236-857-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 548-929-30
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niob
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)