Fortfahren mit
JRD1663
Ethyl 4-(4-bromophenyl)-2-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carboxylate
AldrichCPR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H13BrFNO2S
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
functional group
bromo, ester, fluoro
SMILES string
O=C(OCC)C(S1)=C(C2=CC=C(Br)C=C2)N=C1C3=CC=C(F)C=C3
InChI
1S/C18H13BrFNO2S/c1-2-23-18(22)16-15(11-3-7-13(19)8-4-11)21-17(24-16)12-5-9-14(20)10-6-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
LHJMWRHFGGTDIP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JRD0495JRD0555JRD0556
description
AldrichCPR
description
-
description
-
description
-
functional group
fluoro, bromo
functional group
nitrile, bromo
functional group
bromo, phenyl
functional group
fluoro, phenyl
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)