Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 512.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
500 mL
Material:
round amber glass bottle
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
Packaging:
pack of 10 ea
CHF 512.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
round amber glass bottle
joint
Joints threaded neck (GL45)
sterility
non-sterile
feature
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1519/08
H
176 mm
body diam.
86 mm
capacity
500 mL
General description
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Manufactured from amber-coated borosilicate glass
- UV absorbent up to 500 nm
- Ideal for storage of light sensitive materials
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?