Fortfahren mit
SYNF479250A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper, Synthware F479250A, glass separatory funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 130.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS top19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 130.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F479250A
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF479250SYNF479050SYNF472250A
description
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
50 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
250 mL, Joints: (22)
manufacturer/tradename
Synthware F479250A
manufacturer/tradename
Synthware F479250
manufacturer/tradename
Synthware F479050
manufacturer/tradename
Synthware F472250A
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
250 mL, 250 mL
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
Joints: (22)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)