Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
eCl@ss:
32129001
description
range mg/L 0, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, semi-quantitative
specific analyte(s)
ascorbic acid
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
yellow to green-blue change
detection method
colorimetric
General description
Für die halb-quantitative Bestimmungen von Ionen in Lösung Plastikstreifen mit Papiertestfeld. Einfacher Farbvergleich der Teststreifen mit der Skala auf der Packung. Einfache Handhabung, selbst bei aggresiven Probenlösungen.
- Einfach eintauchen und ablesen
- Keine Geräte notwendig
- Hochspezifisch; Interferenzen können maskiert oder gefällt werden
- Abm.: 6 x 95 x 0.2mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?